Merck
AMBH2D6FA528
Ambeed, Inc.
1,2,3,4,5,6-Hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.98
Número MDL:
Iupac Name
1,2,3,4,5,6-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrobromide
Inchi Code
1S/C6H10N2.2BrH/c1-5-2-8-4-6(5)3-7-1;;/h7-8H,1-4H2;2*1H
Clave InChI
BLTXQAIMJKGVPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/135325-05-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)