Merck
AMBH2D6F9BD5
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.63
Número MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FNO.ClH/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clave InChI
PAVPVUNYOBMOHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214366-31-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)