Merck
AMBH2D6F9B2B
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromopyrimidine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 6-bromo-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-11-6(10)4-2-5(7)9-3-8-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
GRYDXAABEUOKNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209459-80-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1209459-80-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)