Merck
AMBH2D6F9A45
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.04
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
HURPNPSJCSOLOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1472104-49-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)