Merck
AMBH2D6F9A3F
Ambeed, Inc.
4-Bromoisophthalonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.03
Número MDL:
Iupac Name
4-bromoisophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrN2/c9-8-2-1-6(4-10)3-7(8)5-11/h1-3H
Clave InChI
WQMGDEDMARMXQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22433-89-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)