Merck
AMBH2D6F9A33
Ambeed, Inc.
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-7-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.6
Número MDL:
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N4.ClH/c7-5-1-2-10-4-8-9-6(10)3-5;/h1-4H,7H2;1H
Clave InChI
AEUXXLQIBZNQNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1598386-14-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)