Merck
AMBH2D6F98AB
Ambeed, Inc.
Methyl 5-(3-bromophenyl)isoxazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.09
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-(3-bromophenyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO3/c1-15-11(14)9-6-10(16-13-9)7-3-2-4-8(12)5-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
CMRCBZBHVKPEIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/745078-74-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/745078-74-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)