Merck
AMBH2D6F9844
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3,5-dimethoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.63
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-3,5-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-11-5-3-6(10)8(9)7(4-5)12-2/h3-4H,10H2,1-2H3
Clave InChI
QAQJMSZWWPFNJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120758-03-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)