Merck
AMBH2D6F980F
Ambeed, Inc.
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.15
Número MDL:
Iupac Name
5-ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8F3N/c1-2-6-3-4-7(12-5-6)8(9,10)11/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
SMZCIFQBUAWRNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1030632-94-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)