Merck
AMBH2D6F8F2C
Ambeed, Inc.
6-(Bromomethyl)benzo[d]thiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.11
Número MDL:
Iupac Name
6-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H6BrNS/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3,5H,4H2
Clave InChI
DQTJVIFWIQJUQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/499770-85-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)