Merck
AMBH2D6F8ECD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.04
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2/c1-9-5(7)3-4(8-9)6(10)11-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
FCRCTHGEYAIIIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1222174-92-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)