Merck
AMBH2D6F8C98
Ambeed, Inc.
(2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.91
Número MDL:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BF3N2O2/c7-5(8,9)4-10-1-3(2-11-4)6(12)13/h1-2,12-13H
Clave InChI
OEZMIKKBMMAABO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1308298-23-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)