Merck
AMBH2D6F8C75
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylpyridin-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c1-4-5(9)2-3-6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
Clave InChI
WMUKVIWQEQZDPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/218770-02-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)