Merck
AMBH2D6F8B6C
Ambeed, Inc.
2-(Thiazol-5-yl)ethanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.12
Número MDL:
Iupac Name
2-(thiazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2S.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2;2*1H
Clave InChI
PAQFOWXMEIIZGE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7730-82-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)