Merck
AMBH2D6F8B63
Ambeed, Inc.
(4-(1-Cyanocyclopropyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.01
Número MDL:
Iupac Name
4-(1-cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO2/c12-7-10(5-6-10)8-1-3-9(4-2-8)11(13)14/h1-4,13-14H,5-6H2
Clave InChI
NOICYZKSQYFZPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-00-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)