Merck
AMBH2D6F8B2D
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO3/c1-13-7-4-5(10)3-6(11)8(7)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
HYJFLZRBRFDQBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427415-25-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1427415-25-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)