Merck
AMBH2D6F8B11
Ambeed, Inc.
4-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.24
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8O3S/c1-13-7-3-2-4-8-6(7)5-9(14-8)10(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
HTOLZPMMZRKTCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/476199-14-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/476199-14-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)