Merck
AMBH2D6F8873
Ambeed, Inc.
2-(Dimethylamino)acetaldehyde sulfite
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.2
Número MDL:
Iupac Name
2-(dimethylamino)acetaldehyde sulfite
Inchi Code
1S/C4H9NO.H2O3S/c1-5(2)3-4-6;1-4(2)3/h4H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3)
Clave InChI
XALXJVVARIGVBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1413945-87-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1413945-87-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)