AMBH2D6F87F0
Ambeed, Inc.
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
About This Item
Iupac Name
10-bromo-7H-benzo[c]carbazole
Inchi Code
1S/C16H10BrN/c17-11-6-8-14-13(9-11)16-12-4-2-1-3-10(12)5-7-15(16)18-14/h1-9,18H
Clave InChI
YHAHNQXQOZYZLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1698-16-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)