Merck
AMBH2D6F8637
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-3-nitropicolinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.1
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-3-nitro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2FN3O2/c7-4-1-6(10(11)12)5(2-8)9-3-4/h1,3H
Clave InChI
MRYPOWLVSCEADY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1033202-51-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)