Merck
AMBH2D6F85EA
Ambeed, Inc.
2-Benzylpyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
2-benzylpyrazine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-12-6-7-13-11/h1-7,9H,8H2
Clave InChI
QGSOPZAYKHDVDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28217-95-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)