AMBH2D6F84EF
Ambeed, Inc.
2,7-Dibromo-9-(heptadecan-9-yl)-9H-carbazole
About This Item
Iupac Name
2,7-dibromo-9-(1-octylnonyl)-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C29H41Br2N/c1-3-5-7-9-11-13-15-25(16-14-12-10-8-6-4-2)32-28-21-23(30)17-19-26(28)27-20-18-24(31)22-29(27)32/h17-22,25H,3-16H2,1-2H3
Clave InChI
HRUNMSCVUSIWQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/955964-73-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)