Merck
AMBH2D6F84D9
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 4-ethyl azepane-1,4-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.36
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-tert-butyl 4-ethyl 1,4-azepanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-5-18-12(16)11-7-6-9-15(10-8-11)13(17)19-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
Clave InChI
BGYFVOHWJYYBER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/912444-90-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/912444-90-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)