Merck
AMBH2D6F84C3
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-iodobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.13
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C11H13IO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
QHHNHUWOOFETNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120363-13-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/120363-13-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)