Merck
AMBH2D6F845A
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.1
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-12-5(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
Clave InChI
CRZWUUUZTIMHML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89402-28-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)