AMBH2D6F8217
Ambeed, Inc.
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
About This Item
Iupac Name
dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
Inchi Code
1S/C27H45P/c1-19(2)22-17-25(20(3)4)27(26(18-22)21(5)6)28(23-13-9-7-10-14-23)24-15-11-8-12-16-24/h17-21,23-24H,7-16H2,1-6H3
Clave InChI
DTSPXGRQYHLKLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/303111-96-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)