Merck
AMBH2D6F7FE3
Ambeed, Inc.
6-Chlorophenanthridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.67
Número MDL:
Iupac Name
6-chlorophenanthridine
Inchi Code
1S/C13H8ClN/c14-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)15-13/h1-8H
Clave InChI
XHZTZKAXCPJABO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15679-03-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)