Merck
AMBH2D6F7FDB
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrFN2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H
Clave InChI
IKJFCBRIICKXPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256821-83-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256821-83-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)