Merck
AMBH2D6F72DE
Ambeed, Inc.
(6-Ethoxy-5-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.96
Número MDL:
Iupac Name
6-ethoxy-5-fluoro-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H9BFNO3/c1-2-13-7-6(9)3-5(4-10-7)8(11)12/h3-4,11-12H,2H2,1H3
Clave InChI
SMQWQXHLVIJJQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1309982-57-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)