Merck
AMBH2D6F71A9
Ambeed, Inc.
2-Cyclopropylethanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
121.61
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopropylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c6-4-3-5-1-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
Clave InChI
BFPCWNJLKUBDAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89381-08-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)