Merck
AMBH2D6F7098
Ambeed, Inc.
9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.43
Número MDL:
Iupac Name
9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
Inchi Code
1S/C25H19N/c26-20-15-16-22-21-13-7-8-14-23(21)25(24(22)17-20,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H,26H2
Clave InChI
MQRGCMXCVJPWHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1268519-74-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)