Merck
AMBH2D6F6F43
Ambeed, Inc.
3-Bromoquinolin-8-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-4-6-2-1-3-8(11)9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
Clave InChI
NDROWMOVSVLHDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139399-67-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/139399-67-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)