Merck
AMBH2D6F6CFE
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromo-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
ethyl 2-bromo-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2/c1-2-11-5(10)4-3-8-6(7)9-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
CUGKLRCATMVAFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74478-93-6.html
Synonym
Ethyl 2-bromo-1H-imidazole-5-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74478-93-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)