MilliporeSigma
AMBH2D6F6C14
Ambeed, Inc.
2-Ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
250 MG
$8.05
1 G
$21.85
5 G
$77.05
Referencia (SKU) del distribuidor: A139487-250MG
$8.05
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$8.05
1 G
$21.85
5 G
$77.05
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A139487-250MG
$8.05
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-2-13-7-5-3-4-6(12-7)8(9,10)11/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
IACREWBZLSNFOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245563-18-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1245563-18-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)