AMBH2D6F6B92
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(3-fluoro-4-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
FEMLPDPJKINFGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/503315-74-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)