Merck
AMBH2D6F6A90
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-(benzylamino)ethyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.34
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(benzylamino)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-10-9-15-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,15H,9-11H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
ZSJCBAQDXIZTTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174799-52-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)