Merck
AMBH2D6F569E
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.56
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c1-3-2-4(6(8,9)10)12-5(7)11-3/h2H,1H3
Clave InChI
MHJYYMZHEQUQLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/241164-09-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)