AMBH2D6F524A
Ambeed, Inc.
4-Ethyl-2-fluoroaniline
About This Item
Iupac Name
4-ethyl-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-2-6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,2,10H2,1H3
Clave InChI
CORZDGJEVGIUAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/821791-69-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)