Merck
AMBH2D6F5096
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.68
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-piperidinyl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.ClH/c1-4-11-9(12-5-1)8-2-6-10-7-3-8;/h1,4-5,8,10H,2-3,6-7H2;1H
Clave InChI
UHKXHOSBSOOQIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/690261-64-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/690261-64-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)