AMBH2D6F4EEA
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
About This Item
Iupac Name
6-chloro-2-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c1-5-6(4-10)2-3-7(8)9-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
BLLSRSWUYXEXNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884495-36-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)