AMBH2D6F4D73
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
ZRYCRPNCXLQHPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90111-15-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)