Merck
AMBH2D6F3F41
Ambeed, Inc.
6-Bromocinnoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.05
Número MDL:
Iupac Name
6-bromocinnoline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-11-8/h1-5H
Clave InChI
NUILLMMTUCMJNA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/318276-72-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/318276-72-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)