Merck
AMBH2D6F3697
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-methyl-1H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.07
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-4-7-2-3-8(10)5-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
PTDPLQDPOIVTQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6127-19-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)