Merck
AMBH2D6F33E0
Ambeed, Inc.
Thiazole-5-boronic Acid Pinacol Ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.09
Número MDL:
Iupac Name
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C9H14BNO2S/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)7-5-11-6-14-7/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
ODYWLZYOVWNCGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086111-09-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)