Merck
AMBH2D6F319F
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.12
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h3-6,10,12H,1-2,7H2
Clave InChI
HIJZBROSVFKSCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/383127-22-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)