AMBH2D6F29F4
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-5(10)4-3-8-6(7)9-4/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
Clave InChI
NGJGNTZJCFFZLK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/149520-94-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)