Merck
AMBH2D6F29EB
Ambeed, Inc.
1-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-amino-3-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(12-2)9(7)10/h3-5H,10H2,1-2H3
Clave InChI
RHVYWYRETWKHDC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42465-54-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)