AMBH2D6F2993
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FNO3/c8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-10/h1-4H
Clave InChI
ZFCMKFOFVGHQNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/157701-72-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)