Merck
AMBH2D6F2915
Ambeed, Inc.
5-Bromo-7-fluoro-1H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.04
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-7-fluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
Clave InChI
TZRRRWOVYVGRSL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883500-73-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)