Merck
AMBH2D6F28B4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-methoxy-3-nitrophenyl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl (4-methoxy-3-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-15-9-4-3-7(6-10(12)16-2)5-8(9)11(13)14/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
HAFCSCBORMDMFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34837-88-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)